Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Orexin A Chicken Polyclonal Antibody

Fournisseur: Biosensis
C-1531-100
BSENC-1531-100EA 321 EUR InStock
BSENC-1531-100
Anti-Orexin A Chicken Polyclonal Antibody
Anticorps
FUNCTION: Neuropeptides that play a significant role in the regulation of food intake and sleep-wakefulness, possibly by coordinating the complex behavioral and physiologic responses of these complementary homeostatic functions. A broader role in the homeostatic regulation of energy metabolism, autonomic function, hormonal balance and the regulation of body fluids, is also suggested. Orexin-A binds to both OX1R and OX2R with a high affinity, whereas orexin-B binds only to OX2R with a similar high affinity. SUBCELLULAR LOCATION: Endoplasmic reticulum; rough endoplasmic reticulum. Associated with perikaryal rough endoplasmic reticulum as well as cytoplasmic large granular vesicles at synapses. SIMILARITY: Belongs to the orexin family.

The antibody recognizes Orexin-A in ELISA other applications have not been tested.
Application Information:
ELISA . Suggested dilution at 1:2,000 to 1:5,000 as a detection antibody and 1:200 to 1:1,000 as a coating antibody in sandwich ELISA. Biosensis recommends that the optimal working dilution should be determined by the end user.

Type: Primary
Antigen: Orexin A
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope: Human Orexin A (1-13 aa) .
Host: Chicken
Isotype: IgY
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité