Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Peptide YY Chicken Polyclonal Antibody

Fournisseur: Biosensis
C-1537-100
BSENC-1537-100EA 334 EUR InStock
BSENC-1537-100
Anti-Peptide YY Chicken Polyclonal Antibody
Anticorps
Peptide YY (PYY) is secreted from endocrine cells in the lower small intestine, colon and pancreas. PYY inhibits exocrine pancreatic secretion, has a vasoconstrictory action and inhibitis jejunal and colonic mobility (Ref: SWISS-Prot).

Antibody recognizes Peptide YY in ELISAs, other applications have not been tested. This format is biotinylated and can be used as a detector antibody in ELISAs when paired with C-1538
Application Information:
ELISA . Suggested dilution at 1:2,000 to 1:10,000 (detection antibody). Biosensis recommends that the optimal working dilution should be determined by the end user.

Type: Primary
Antigen: Peptide YY
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope: C-terminus of Human mature Peptide YY (24-36 aa) .
Host: Chicken
Isotype: IgY
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité