Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-C-Reactive Protein Chicken Polyclonal Antibody

Fournisseur: Biosensis
C-1540-100
BSENC-1540-100EA 312 EUR InStock
BSENC-1540-100
Anti-C-Reactive Protein Chicken Polyclonal Antibody
Anticorps
C-reactive protein has several roles associated with host defence such as; promoting agglutination, bacterial capsular swelling, phagocytosis and complement fixation through its calcium-dependent binding to phosphorylcholine. It can interact with DNA and histones and may scavenge nuclear material released from damaged circulating cells. COFACTOR: Binds 2 calcium ions per subunit. C-reactive protein exists as a homopentamer. There are 2 alternatively spliced isoforms. C-reactive protein is found in plasma and its concentration increases greatly during acute phase response to tissue injury, infection or other inflammatory stimuli. It is induced by IL-1 and IL-6.

Antibody recognizes C-reactive protein by western blot and ELISAs, other applications have not been tested.
Application Information:
WB and ELISA. Suggested dilution of 1:2,000-1:5,000. Biosensis recommends that the optimal working dilution should be determined by the end user.

Type: Primary
Antigen: C-Reactive Protein
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope: rat C-reactive protein (108-121 aa
Host: Chicken
Isotype: IgY
Reactivity: Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité