Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-beta NGF Chicken Polyclonal Antibody

Fournisseur: Biosensis
C-1558-500
BSENC-1558-500EA 321 EUR InStock
BSENC-1558-500
Anti-beta NGF Chicken Polyclonal Antibody
Anticorps
FUNCTION: Nerve growth factor is important for the development and maintenance of the sympathetic and sensory nervous systems. It stimulates division and differentiation of sympathetic and embryonic sensory neurons. SUBUNIT: Homodimer, associated by noncovalent forces. SUBCELLULAR LOCATION: Secreted protein. SIMILARITY: Belongs to the NGF-beta family.

Antibody recognizes NGF in human, mouse and rat and likely other species as well as NGF is highly conserved but they have not been tested. Approved applications include: ELISA, WB and IHC (frozen, non-paraffin embedded tissues tested); not yet tested in paraffin tissues. WB suggested dilution of 1:500-1:2,000. IHC suggested dilution of 1:50-1:1,000. Biosensis recommends that the optimal working dilution should be determined by the end user.
Application Information:
ELISA, WB and IHC. WB suggested dilution of 1:500-1:2,000. IHC suggested dilution of 1:50-1:1,000. Biosensis recommends that the optimal working dilution should be determined by the end user.

Type: Primary
Antigen: beta NGF
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope: Multiple epitopes because of the nature of the immunogen
Host: Chicken
Isotype: IgY
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité