Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CALB1 Chicken Polyclonal Antibody

Fournisseur: Biosensis
C-1798-50
BSENC-1798-50EA 312 EUR InStock
BSENC-1798-50
Anti-CALB1 Chicken Polyclonal Antibody
Anticorps
Buffers cytosolic calcium. May stimulate a membrane Ca2+-ATPase and a 3',5'-cyclic nucleotide phosphodiesterase. Ref: uniprot.org. Antibody is specific for calbindin and does not recognize closely related proteins parvalbumin and calretinin as determined by Western Blotting.

Western blotting (1:1,000-1:5,000) and Immunohistochemistry (1:1,000-1:5,000). Biosensis recommends optimal dilutions/concentrations should be determined by the end user.

Type: Primary
Antigen: CALB1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Chicken
Isotype:
Reactivity: Human, Mouse, Rat, Cow

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité