Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-KI67 Chicken Polyclonal Antibody

Fournisseur: Biosensis
C-1807-50
BSENC-1807-50EA 302 EUR InStock
BSENC-1807-50
Anti-KI67 Chicken Polyclonal Antibody
Anticorps
Required to maintain individual mitotic chromosomes dispersed in the cytoplasm following nuclear envelope disassembly (PubMed:27362226). Associates with the surface of the mitotic chromosome, the perichromosomal layer, and covers a substantial fraction of the chromosome surface (PubMed:27362226). Prevents chromosomes from collapsing into a single chromatin mass by forming a steric and electrostatic charge barrier: the protein has a high net electrical charge and acts as a surfactant, dispersing chromosomes and enabling independent chromosome motility (PubMed:27362226). Binds DNA, with a preference for supercoiled DNA and AT-rich DNA (PubMed:10878551). Does not contribute to the internal structure of mitotic chromosomes (By similarity). May play a role in chromatin organization (PubMed:24867636). It is however unclear whether it plays a direct role in chromatin organization or whether it is an indirect consequence of its function in maintaining mitotic chromosomes dispersed (Probable). Ref: uniprot.org

Western blotting (1:2,000-1:5,000) and Immunocytochemistry (1:1,000-1:5,000). Biosensis recommends optimal dilutions/concentrations should be determined by the end user.

Type: Primary
Antigen: KI67
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Chicken
Isotype:
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité