Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ApoE Goat Polyclonal Antibody

Fournisseur: Biosensis
G-1784-100
BSENG-1784-100EA 302 EUR InStock
BSENG-1784-100
Anti-ApoE Goat Polyclonal Antibody
Anticorps
Apolipoprotein E (ApoE) is a lipoprotein involved in fat metabolism and acts as cholesterol carrier between cells and across tissues. On a genetic level, three APOE alleles are described, APOE2, APOE3 and APOE4. These alleles give rise to six APOE isoforms, which are differentially implicated in various diseases. In the peripheral system, APOE4 is linked to increased risk of atherosclerosis. In the CNS, the ability of APOE4 in clearing beta-amyloid is impaired, while APOE3 and APOE2 are more efficient in performing this task. The APOE4 genotype in particular has been linked to increased risk for developing Alzheimer's Disease.

Type: Primary
Antigen: ApoE
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Goat
Isotype:
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité