Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Cyan Fluorescent Protein Mouse Monoclonal Antibody [clone: B1218]

Fournisseur: Biosensis
M-1300-100
BSENM-1300-100EA 360 EUR InStock
BSENM-1300-100
Anti-Cyan Fluorescent Protein Mouse Monoclonal Antibody [clone: B1218]
Anticorps
Recognizes native and denatured forms of Cyan Fluorescent Protein (CFP) and its variants: Enhanced Green Fluorescent Protein (EGFP), Yellow Fluorescent Protein (YFP), Enhanced Yellow Fluorescent Protein (EYFP) and Cyan Fluorescent Protein (CFP).

Recognizes native and denatured forms of Cyan Fluorescent Protein (CFP) and its variants: Enhanced Green Fluorescent Protein (EGFP), Yellow Fluorescent Protein (YFP), Enhanced Yellow Fluorescent Protein (EYFP) and Cyan Fluorescent Protein (CFP).
Application Information:
Western Blotting, ELISA, Dot Blot, IPP, Immunohistochemistry. Suggested dilution of 1:1000 for Western Blotting. Biosensis recommends optimal dilutions/concentrations should be determined by the end user.

Type: Primary
Antigen: Cyan Fluorescent Protein
Clonality: Monoclonal
Clone: B1218
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype:
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité