Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-DYKDDDDK Mouse Monoclonal Antibody [clone: BFtag01]

Fournisseur: Biosensis
M-1301-100
BSENM-1301-100EA 341 EUR InStock
BSENM-1301-100
Anti-DYKDDDDK Mouse Monoclonal Antibody [clone: BFtag01]
Anticorps
The D-tag system utilises a short hydrophilic peptide (DYKDDDDK) that is fused to either the N- or C-terminus of the protein of interest. It can be used in conjunction with other tags such as the 6X His tag.

Mouse monoclonal anti D-tag antibody recognises over-expressed proteins containing the D-tag fused to either amino- or carboxy-termini of targeted proteins in transfected mammalian cells.
Application Information:
Western Blotting (WB), Immunohistochemistry (IH) and Immunoprecipitation (IP). Suggested dilutions: WB at 1:100, IS and IP at 1:20. Biosensis recommends optimal dilutions/concentrations should be determined by the end user.

Type: Tag
Antigen: DYKDDDDK
Clonality: Monoclonal
Clone: BFtag01
Conjugation: Unconjugated
Epitope: DYKDDDDK
Host: Mouse
Isotype:
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité