Anti-GST Mouse Monoclonal Antibody [clone: BGSTB6]
Fournisseur: Biosensis
M-1306-100
BSENM-1306-100EA 341 EUR InStock
BSENM-1306-100
Anti-GST Mouse Monoclonal Antibody [clone: BGSTB6]
Anticorps
GST (Glutathione S-Transferase) is a 26 kDa protein encoded by the Schistosoma japonicum.
Mouse monoclonal anti-GST tag antibody detects over expressed glutathione- transferase (GST) fusion proteins.
Application Information:
Western Blotting (WB), Immunohistochemistry (IH) and Immunoprecipitation (IP). Suggested dilutions for WB of 1:1000, IS and IP at 1:200. Biosensis recommends optimal dilutions/concentrations should be determined by the end user.
Type: Tag
Antigen: GST
Clonality: Monoclonal
Clone: BGSTB6
Conjugation: Unconjugated
Epitope: GST tag
Host: Mouse
Isotype:
Reactivity:
Commander maintenant
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité