Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-His Tag Mouse Monoclonal Antibody [clone: BHISH8]

Fournisseur: Biosensis
M-1311-100
BSENM-1311-100EA 341 EUR InStock
BSENM-1311-100
Anti-His Tag Mouse Monoclonal Antibody [clone: BHISH8]
Anticorps
The 6X His tag is a short peptide sequence of 6 histidine residues. Epitopes such as the 6X His tag are often included with the target DNA at the time of cloning to produce fusion proteins containing the tag sequence. This allows anti-epitope tag antibodies such as this one to serve as a universal detection reagent for any recombinant protein containing this tag. Anti-epitope antibodies are a useful alternative to generating antibodies to identify a specific recombinant protein. The 6X His motif is often used as a tag on recombinant proteins to facilitate purification with immobilized metal-affinity chromatography.

His-tagged fusion proteins
Application Information:
Western Blotting (WB) and Immunoprecipitation (IP). Suggested starting dilutions are as follows: WB at dilutions of 1:1000, IP at dilutions of 1:200. Biosensis recommends optimal dilutions/concentrations should be determined by the end user.

Type: Tag
Antigen: His Tag
Clonality: Monoclonal
Clone: BHISH8
Conjugation: Unconjugated
Epitope: 6-His
Host: Mouse
Isotype:
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité