Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Glial Fibrillary Acidic Protein Mouse Monoclonal Antibody [clone: 5C10]

Fournisseur: Biosensis
M-1375-100
BSENM-1375-100EA 302 EUR InStock
BSENM-1375-100
Anti-Glial Fibrillary Acidic Protein Mouse Monoclonal Antibody [clone: 5C10]
Anticorps
GFAP is a 50 kDa intra-cytoplasmic filamentous protein of the cytoskeleton in astrocytes. During the development of the central nervous system, it is a cell-specific marker that distinguishes astrocytes from other glial cells. GFAP immunoreactivity has been shown in immature oligodendrocytes, epiglottic cartilage, pituicytes, papillary meningiomas, myoepithelial cells of the breast and in non-CNS: Schwann cells, salivary gland neoplasms, enteric glia cells, and metastasizing renal carcinomas.

The specificity of this antibody has been confirmed by WB.
Application Information:
Western Blotting (WB) and Immunocytochemistry (IC). A dilution of 1:5,000 is recommended for WB. Human GFAP has a predicted length of 432 residues and a MW of 50 kDa. A dilution of 1:500 is recommended for IC. This antibody works well on frozen sections, cells in tissue culture and on formalin fixed histological sections. Biosensis recommends optimal dilutions/concentrations should be determined by the end user.

Type: Primary
Antigen: Glial Fibrillary Acidic Protein
Clonality: Monoclonal
Clone: 5C10
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human, Rat, Mouse, Bovine, Pig

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité