Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Neurofilament Light Mouse Monoclonal Antibody [clone: DA2]

Fournisseur: Biosensis
M-1391-50
BSENM-1391-50EA 302 EUR InStock
BSENM-1391-50
Anti-Neurofilament Light Mouse Monoclonal Antibody [clone: DA2]
Anticorps
Neurofilaments are composed of three intermediate filament proteins: light (~68 kDa), medium (~160 kDa) and heavy (~200 kDa), which are involved in the maintenance of the neuronal caliber. Neurofilament light (NF68 or NF-L) is the most abundant of the three proteins.

Specifically recognizes the light neurofilament subunit NF-L (~68 kDa) in WB.
Application Information:
Western Blotting (WB), Immunocytochemistry (IC) and Immunohistochemistry (IH). A dilution of 1:10,000 - 1:20,000 is recommended for WB. A dilution of 1:100 - 1:500 is recommended for IC and IH. Biosensis recommends optimal dilutions/concentrations should be determined by the end user.

Type: Primary
Antigen: Neurofilament Light
Clonality: Monoclonal
Clone: DA2
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human, Rat, Mouse, Cat, Bovine, Pig, Chicken

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité