Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Neurofilament Medium Mouse Monoclonal Antibody [clone: 3H11]

Fournisseur: Biosensis
M-1394-100
BSENM-1394-100EA 302 EUR InStock
BSENM-1394-100
Anti-Neurofilament Medium Mouse Monoclonal Antibody [clone: 3H11]
Anticorps
Neurofilaments are composed of three intermediate filament proteins: light (~68 kDa), medium (~160 kDa) and heavy (~200 kDa), which are involved in the maintenance of the neuronal caliber. Neurofilament medium runs on SDS-PAGE gels in the range 145-170 kDa, with some variation in different species.

Specifically recognizes the medium neurofilament subunit NF-L in WB.
Application Information:
Western Blotting (WB), Immunocytochemistry (IC) and Immunohistochemistry (IH). A dilution of 1:1,000 - 1:5,000 is recommended for WB. A dilution of 1:100 - 1:500 is recommended for IC and IH. Biosensis recommends optimal dilutions/concentrations should be determined by the end user.

Type: Primary
Antigen: Neurofilament Medium
Clonality: Monoclonal
Clone: 3H11
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human, Rat, Mouse, Cat, Bovine, Pig, Chicken

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité