Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Nuclear Pore Complex Mouse Monoclonal Antibody [clone: 39C7]

Fournisseur: Biosensis
M-1397-250
BSENM-1397-250
Anti-Nuclear Pore Complex Mouse Monoclonal Antibody [clone: 39C7]
Anticorps
The Nuclear Core Complex (NPC) acts as a gateway for macromolecular traffic between the cytoplasm and the nucleus.

The specificity of this antibody has been confirmed by IC.
Application Information:
Immunocytochemistry (IC). A dilution of 1:50-1:500 is recommended for IC. This antibody does not work well for Western Blotting. Biosensis recommends optimal dilutions/concentrations should be determined by the end user.

Type: Primary
Antigen: Nuclear Pore Complex
Clonality: Monoclonal
Clone: 39C7
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human, Rat, Mouse, Yeast

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité