Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Ubiquitin C Terminal Hydrolase 1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: BH7]

Fournisseur: Biosensis
M-1407-100
BSENM-1407-100EA 302 EUR InStock
BSENM-1407-100
Anti-Ubiquitin C Terminal Hydrolase 1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: BH7]
Anticorps
This enzyme is a thiol protease that recognizes and hydrolyzes a peptide bond at the C-terminal glycine of ubiquitin. The enzyme also binds to free monoubiquitin and may prevent its degradation in lysosomes (ref: SWISSPROT).

The specificity of this antibody has been confirmed by WB. This antibody detects ~24 kDa UCHL1 enzyme. Suitable control tissue is rat spinal cord, brain, SHSY-5Y or HEK293 cell extract.
Application Information:
Western Blotting (WB), Immunocytochemistry (IC) and Immunohistochemistry (IH). A dilution of 1:20,000 is recommended for WB. A dilution of 1:500 - 1:2,000 is recommended for IC and IH. Biosensis recommends optimal dilutions/concentrations should be determined by the end user.

Type: Primary
Antigen: Ubiquitin C Terminal Hydrolase 1
Clonality: Monoclonal
Clone: BH7
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human, Rat, Bovine

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité