Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-DJ-1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 4H4]

Fournisseur: Biosensis
M-1573-100
BSENM-1573-100EA 302 EUR InStock
BSENM-1573-100
Anti-DJ-1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 4H4]
Anticorps
Protein DJ-1 has many roles including protecting cells against oxidative stress and cell death (Ref: SwissProt). Mutations in the DJ-1 gene have been associated with rare forms of autosomal recessive early-onset Parkinson's disease.

The antibody reacts with a 21 kDa band by Western blot on whole HeLa cell lysate. It has also been used successfully for immunocytochemistry.
Application Information:
WB, IHC/IF. Suggested dilution of at least 1:1,000 for IHC/IF. Dilutions of 1:10,000 or lower is recommended for WB. This antibody reveals a prominent ~21 kDa band and stains mainly in cytoplasm of tissue culture cells. Biosensis recommends optimal dilutions/concentrations should be determined by the end user.

Type: Primary
Antigen: DJ-1
Clonality: Monoclonal
Clone: 4H4
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité