Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Galectin-3 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 5C21]

Fournisseur: Biosensis
M-1574-100
BSENM-1574-100EA 302 EUR InStock
BSENM-1574-100
Anti-Galectin-3 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 5C21]
Anticorps
Galectin 3 is a lectin with carbohydrate recognition domains (CRD) which bind  -galactoside. It is a multifunctional protein expressed both on the cell surface, cytoplasm and nucleus and appears to have roles in specific carbohydrate binding and in the regulation of mRNA splicing.

Antibody recognizes Galectin 3 by western blots (1:2000-1"10000) and in immunocytochemistry or Immunohistory chemistry on frozen or 4% PFA fixed tissues. Antibody has not been tested with paraffin tissues. Antibody reacts with human, mouse and rat and likely other species because of homology but this has not be confirmed.
Application Information:
WB, IHC/IF. Suggested dilution of at least 1:1,000 for IHC/IF. Suggested dilution of 1:10,000 or lower for WB.

Type: Primary
Antigen: Galectin-3
Clonality: Monoclonal
Clone: 5C21
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité