Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-splicing factor SF3B4 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 3A1]

Fournisseur: Biosensis
M-1576-100
BSENM-1576-100EA 312 EUR InStock
BSENM-1576-100
Anti-splicing factor SF3B4 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 3A1]
Anticorps
SF3B4 is one of 8 subunits of splicing factor SF3B. SF3B4 is ubiquitously expressed in the nuclei of eukaryotic cells, although it migrates into the cytoplasm of dividing cells.

Antibody recognizes SF3B. Approved applications include: WB, IHC/IF. Recommended dilution of at least 1:100 for IHC/IF. In WB using chemiluminescence it can be used at dilutions of 1:1,000 or lower. The protein runs on SDS-PAGE gels at an apparent molecular weight of 49kDa. For tissues or cell stain, acetone fixation or light PFA fixation is suggested. The antibody has not yet been tested on paraffin embedded tissues.
Application Information:
WB, IHC/IF. Recommended dilution of at least 1:100 for IHC/IF. In WB using chemiluminescence it can be used at dilutions of 1:1,000 or lower. The protein runs on SDS-PAGE gels at an apparent molecular weight of 49kDa.

Type: Primary
Antigen: splicing factor SF3B4
Clonality: Monoclonal
Clone: 3A1
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2b
Reactivity: Human, Bovineine, Pig, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité