Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-UBQL2 Mouse T4 Antibody [clone: 6H9]

Fournisseur: Biosensis
M-1656-100
BSENM-1656-100EA 302 EUR InStock
BSENM-1656-100
Anti-UBQL2 Mouse T4 Antibody [clone: 6H9]
Anticorps
Ubiquilin 2 (also known as PLIC2 and Chap1) is a member of the ubiquilin protein family, which regulate the degradation of cellular proteins through proteasome or autophage-like pathways. Humans have four ubiquilin genes, each encoding a separate protein referred to as Ubiquilin 1, 2, 3 and 4. All ubiquilins contain an N-terminal ubiquitin-like (UBL) domain and a C-terminal ubiquitin-associated (UBA) domain, while the central part of the molecules are highly variable. Ubiquilin 2 protein is of different molecular size in mouse and human, 638 and 624 amino acids respectively. As a result the mouse protein, endogenously expressed in rodent 3T3 cells, runs on SDS-PAGE and western blots slightly slower than the human protein.
Application information:
Western Blotting (WB) and Immunocytochemistry (IC). A dilution of 1:1,000 - 1:2,000 is recommended for WB. A dilution of 1:500-1:1,000 is recommended for IC. Biosensis recommends optimal dilutions/concentrations should be determined by the end user.

Type: Primary
Antigen: UBQL2
Clonality: Monoclonal
Clone: 6H9
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype:
Reactivity: Human, Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité