Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-MAP1A/MAP1B LC3 Mouse Monoclonal Antibody [clone: BS405]

Fournisseur: Biosensis
M-1725-100
BSENM-1725-100EA 302 EUR InStock
BSENM-1725-100
Anti-MAP1A/MAP1B LC3 Mouse Monoclonal Antibody [clone: BS405]
Anticorps
MAP1A and MAP1B are microtubule-associated protein which mediate the physical interactions between microtubules and components of the cytoskeleton (probably involved in autophagosome formation). MAP1A and MAP1B each consist of a heavy chain subunit and 3 different light chain subunits (LC1, LC2 and LC3). MAP1LC3A is one of the light chain subunits and can associate with either MAP1A or MAP1B. The precursor form of MAP1LC3A is cleaved by APG4/ATG4B to form the cytosolic form LC3-1. This is activated by APG7L/ATG7, transferred to ATG3 and conjugated to phospholipid to form the membrane-bound form, LC3-II. MAP1LC3A is most abundant in heart, brain, liver, skeletal muscle and testis but is absent in thymus and peripheral leukocytes.

Flow Cytometry (20 µg/mL), Western blot (10 µg/mL), Immunocytochemistry (1-2 µg/mL). Other applications have not yet been tested. Biosensis recommends optimal dilutions and concentrations should be determined by the end user.

Type: Primary
Antigen: MAP1A/MAP1B LC3
Clonality: Monoclonal
Clone: BS405
Conjugation: Unconjugated
Epitope: A synthetic peptide (C-RSFADRCKEVQQI) corresponding to amino acids 11-23 of human MAP1LC3 A protein was conjugated to a carrier protein and the complex used as the immunogen. This human sequence is homologous with mouse and rat MAP1LC3 A.
Host: Mouse
Isotype: IgG2a kappa
Reactivity: Human, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité