Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-NGF Mouse Monoclonal Antibody [clone: BS312]

Fournisseur: Biosensis
M-1738-100
BSENM-1738-100EA 312 EUR InStock
BSENM-1738-100
Anti-NGF Mouse Monoclonal Antibody [clone: BS312]
Anticorps
Nerve growth factor (NGF) is synthesized as a precursor (proNGF) which may be released and have physiological functions to cause cell death. It binds neurotrophin receptor p75 and sortilin and may also be important for the development of nervous system. proNGF is synthesized in target tissues and glia, transported retrogradely and may be released.

Flow Cytometry (2 µg/ 10^6 cells). Immunocytochemistry (1-2 ug/mL), Western Blotting (1-2 ug/mL). Other applications not yet tested. Biosensis recommends optimal dilutions/concentrations should be determined by the end user.

Type: Primary
Antigen: NGF
Clonality: Monoclonal
Clone: BS312
Conjugation: Unconjugated
Epitope: A synthetic peptide (C-HTIPQAHWTKLQ, aa: 30-41) of human proNGF protein has been used as the immunogen. The sequence is located on the pro-domain of the proNGF full-length protein.
Host: Mouse
Isotype:
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité