Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-BDNF Mouse Monoclonal Antibody [clone: 4C8]

Fournisseur: Biosensis
M-1744-50
BSENM-1744-50EA 241 EUR InStock
BSENM-1744-50
Anti-BDNF Mouse Monoclonal Antibody [clone: 4C8]
Anticorps
BDNF belongs to the neurotrophin family and promotes the survival of neuronal populations that are all located either in the central nervous system or directly connected to it. It is a major regulator of synaptic transmission and plasticity at adult synapses in many regions of the CNS. The versatility of BDNF is emphasized by its contribution to a range of adaptive neuronal responses including long-term potentiation (LTP), long-term depression (LTD), certain forms of short-term synaptic plasticity, as well as homeostatic regulation of intrinsic neuronal excitability. The alterations in BDNF expression induced by various kinds of brain insult including stress, ischemia, seizure activity and hypoglycemia, may contribute to some pathologies such as depression, epilepsy, Alzheimer's, and Parkinson's disease. Microglia release BDNF that may contribute to neuroinflammation and neuropathic pain. SUBUNIT: Monomers and homodimers. Binds to NTRK2/TRKB. SUBCELLULAR LOCATION: Secreted protein. POst translation modification: Converted into mature BDNF by plasmin (PLG). SIMILARITY: Belongs to the NGF-beta family.

ELISA (50 to 100 ng/mL), WB (denaturing and reducing, 0.2 to 2 µg/mL), IF (1 to 4 µg/mL, 4% formaldehyde fixation), Flow Cytometry (~2 µg per 106 cells, methanol fixation), IHC (2 to 5 µg/mL; antigen retrieval procedure with citrate buffer, pH 6, 5 minutes at 100°C is required). Biosensis recommends optimal dilutions/concentrations should be determined by the end user.

Type: Primary
Antigen: BDNF
Clonality: Monoclonal
Clone: 4C8
Conjugation: Unconjugated
Epitope: Recombinant human mature BDNF expressed in E.coli
Host: Mouse
Isotype:
Reactivity: Human;Mouse;Rat;Guinea Pig

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité