Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-c-FOS Mouse Monoclonal Antibody

Fournisseur: Biosensis
M-1752-100
BSENM-1752-100EA 312 EUR InStock
BSENM-1752-100
Anti-c-FOS Mouse Monoclonal Antibody
Anticorps
This antibody is a nuclear phosphoprotein which forms a tight but non-covalently linked complex with the JUN/AP-1 transcription factor. In the heterodimer, FOS and JUN/AP-1 basic regions each seems to interact with symmetrical DNA half sites. On TGF-beta activation, forms a multimeric SMAD3/SMAD4/JUN/FOS complex at the AP1/SMAD-binding site to regulate TGF-beta-mediated signaling.

  • Has a critical function in regulating the development of cells
  • Has a important role in signal transduction, cell proliferation and differentiation

C-fos expression increases upon a variety of stimuli, including growth factors, cytokines, neurotransmitters, polypeptide hormones, stress and cell injury.

Concentration range for immunohistochemistry (IHC) and immunocytochemistry (ICC) is 1 to 2 µg/ml and for western blotting (WB) is 0,5 to 1,0 µg/ml. This antibody works on 4% PFA fixed mouse brain sections and detects bands between 50 to 65 kDa, which only appear in stimulated cells.

This antibody can be reconstituted with 100 µl sterile-filtered, ultrapure water, to achieve an antibody concentration of 1 mg/ml.
Store lyophilised, unopened vial at 2 to 8 °C or lower. After reconstitution, prepare aliquots and store at ‒20 °C for a higher stability. Avoid freeze-thaw cycles.

Type: Primary
Antigen: c-FOS
Clonality: Monoclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Chicken, Cow, Horse, Human, Mouse, Pig, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité