Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Unknown Mouse Monoclonal Antibody (FITC) [clone: X63]

Fournisseur: Biosensis
M-1763-100-FT
BSENM-1763-100-FTEA 264 EUR InStock
BSENM-1763-100-FT
Anti-Unknown Mouse Monoclonal Antibody (FITC) [clone: X63]
Anticorps
Mouse monoclonal antibody (Clone X63) with no known antigen binding ability was purified from hybridoma cell culture medium by Protein G chromatography and labelled with FITC. X63-FITC is useful as a negative control antibody for immunofluorescence studies using FITC-labelled primary antibodies.

Type: Primary
Antigen: Unknown
Clonality: Monoclonal
Clone: X63
Conjugation: FITC
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité