Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-proNGF Mouse Monoclonal Antibody (Biotin) [clone: BS312]

Fournisseur: Biosensis
M-1778-50-B
BSENM-1778-50-BEA 302 EUR InStock
BSENM-1778-50-B
Anti-proNGF Mouse Monoclonal Antibody (Biotin) [clone: BS312]
Anticorps
Nerve growth factor (NGF) is synthesized as a precursor (proNGF) which may be released and have physiological functions to cause cell death. It binds neurotrophin receptor p75 and sortilin and may also be important for the development of nervous system. proNGF is synthesized in target tissues and glia, transported retrogradely and may be released.

Biosensis' biotinylated proNGF antibody allowing more flexibility in experimental design by using the biotin-avidin/streptavidin detection method. The ability of biotinylated proNGF antibody to detect proNGF has been validated by WB.

Type: Primary
Antigen: proNGF
Clonality: Monoclonal
Clone: BS312
Conjugation: Biotin
Epitope: 30-41
Host: Mouse
Isotype:
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité