Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-GFAP Mouse T4 Antibody [clone: 2A5]

Fournisseur: Biosensis
M-1827-100
BSENM-1827-100
Anti-GFAP Mouse T4 Antibody [clone: 2A5]
Anticorps
GFAP is a 50 kDa intra-cytoplasmic filamentous protein of the cytoskeleton in astrocytes. During the development of the central nervous system, it is a cell-specific marker that distinguishes astrocytes from other glial cells. GFAP immunoreactivity has been shown in immature oligodendrocytes, epiglottic cartilage, pituicytes, papillary meningiomas, myoepithelial cells of the breast and in non-CNS: Schwann cells, salivary gland neoplasms, enteric glia cells, and metastasizing renal carcinomas.
Application information:
Western Blot (1:1,000-1:2,000): tested on rat, mouse brain and spinal cord, human recombinant protein, pig brain. Immunohistochemistry (1:500-1:1,000): tested on rat cerebellum section. Other applications not yet tested. Biosensis recommends optimal dilutions/concentrations should be determined by the end user.

Type: Primary
Antigen: GFAP
Clonality: Monoclonal
Clone: 2A5
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype:
Reactivity: Human, Mouse, Rat, Pig, Cow

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité