Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Maltose Binding Protein Tag Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Biosensis
R-1313-100
BSENR-1313-100EA 369 EUR InStock
BSENR-1313-100
Anti-Maltose Binding Protein Tag Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Maltose binding protein (MBP) is encoded by the malE gene of E.coli. MBP is often used in protein expression studies because it creates a stable fusion product that does not appear to interfere with the bioactivity of the protein of interest. It also allows for its easy purification from bacterial extracts under mild conditions.

This antibody recognizes the MBP epitope tag fused to the amino- or carboxy- termini of targeted proteins.
Application Information:
Western Blotting (WB) and ELISA. Suggested starting dilutions for WB of 1:1,000. Biosensis recommends optimal dilutions/concentrations should be determined by the end user.

Type: Tag
Antigen: Maltose Binding Protein Tag
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope: MBP epitope
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité