Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Endomorphin-2 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Biosensis
R-1496-50
BSENR-1496-50EA 312 EUR InStock
BSENR-1496-50
Anti-Endomorphin-2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Endomorphins 1 and 2 are endogenous opioid peptides which have the highest affinity for the mu-opioid receptors. Located in various parts of the brain and interacts with mu-opioid receptors and produces analgesia.

Antibody recognizes Endomorphin 2 by native applications. A dilution of 5-10 µg/ml is recommended for immunohistochemistry using formalin fixed and paraffin embedded tissues and for 4% paraformaldehyde fixed frozen tissues. A dilution of 5-15 µg/ml is recommended for immunofluorescence. . Biosensis recommends optimal dilutions/concentrations should be determined by the end user.
Application Information:
A dilution of 5-10 µg/ml is recommended for immunohistochemistry using formalin fixed and paraffin embedded tissues and for 4% paraformaldehyde fixed frozen tissues. A dilution of 5-15 µg/ml is recommended for immunofluorescence. . Biosensis recommends optimal dilutions/concentrations should be determined by the end user.

Type: Primary
Antigen: Endomorphin-2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope: YPFF
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité