Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ChAT Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Biosensis
R-1621-100
BSENR-1621-100EA 312 EUR InStock
BSENR-1621-100
Anti-ChAT Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
This gene encodes an enzyme which catalyzes the biosynthesis of the neurotransmitter acetylcholine. This gene product is a characteristic feature of cholinergic neurons, and changes in these neurons may explain some of the symptoms of Alzheimer's disease. Polymorphisms in this gene have been associated with Alzheimer's disease and mild cognitive impairment. Mutations in this gene are associated with congenital myasthenic syndrome associated with episodic apnea. Multiple transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene, and some of these variants have been shown to encode more than one isoform. [provided by RefSeq, May 2010]

This antibody stains cholinergic neurons in human, rat, guinea-pig and rabbit central and peripheral nervous systems.
Application Information:
IHC, 1 site ELISA. Use at a concentration of 1 µg/ml. This antiserum will superbly stain both cell bodies and nerve terminal. The optimal dilution should be determined by the end user.

Type: Primary
Antigen: ChAT
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope: porcine ChAT protein (aa: 167-188)
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Rat, Guinea Pig, Rabbit

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité