Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-mCherry Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Biosensis
R-1654-100
BSENR-1654-100EA 312 EUR InStock
BSENR-1654-100
Anti-mCherry Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
mCherry is an engineered derivative of one of a family of proteins originally isolated from Cnidarians (jelly fish, sea anemones and corals). The mCherry protein was derived from DsRed, a red fluorescent protein from so-called disc corals of the genus Discosoma. DsRed is a 223 amino acid ~28kDa protein similar in size and properties to GFP, but, obviously, produces a red rather than a green fluorochrome. The original DsRed was engineered extensively in the Tsien lab to prevent it from forming tetramers and dimers and to modify and improve the spectral properties (1-3). The resulting monomeric protein is useful for applications such as Förster Resonance Energy Transfer (FRET, also known as Fluorescence Resonance Energy Transfer). Several further cycles of mutation, directed modification and evolutionary selection produced mCherry, which is monomeric and has an excitation maximum at 587 nm and and emission maximum at 610 nm (4).

Western Blotting (WB) and Immunocytochemistry (IC). A dilution of 1:500 to 1:1,000 is recommended for WB. A dilution of 1:250 to 1:500 is recommended for IC. Biosensis recommends optimal dilutions/concentrations should be determined by the end user.

Type: Primary
Antigen: mCherry
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope: Recombinant full length mCherry.
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Species Independent

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité