Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Presenilin 2 loop region Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Biosensis
R-1681-500
BSENR-1681-500EA 312 EUR InStock
BSENR-1681-500
Anti-Presenilin 2 loop region Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Autosomal dominant mutations in presenilin 2 are the second major cause of early-onset familial Alzheimer's disease. Presenilin 2 is a multi-transmembrane protein which undergoes endoprotelysis to form an N-terminal fragment of about 29 kDa and C-terminal fragment of about 22 kDa. Presenilin 2 forms the catalytic core of the gamma-secretase complex which cleaves type 1 transmembrane proteins including the amyloid precursor protein to generate the C-terminus of the amyloid beta peptide.

Confirmed by Western blot using mouse and human brain and knock down of presenilin 2 in vitro using siRNA see ref 6 below. Not reactive with presenilin 1.
Application Information:
WB and IP. Suggested dilution of 1:1,000 is recommended for WB. Full length presenilin 2 (448 aa) has relative MW of about 45 kDa, with this antibody most commonly detected as cleaved CTF of 22 kDa with this antibody. Human or mouse brain samples commonly prepared with reducing agent (50mM DTT), urea (2.3 M), SDS (1.5%) in 62.5 mM Tris-HCL pH 6.8 sample buffer (without boiling) heating to 50 C for 15 min. The suggested dilution for IP is 1:100 . Biosensis recommends that the optimal working dilution should be determined by the end user.

Type: Primary
Antigen: Presenilin 2 loop region
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope: Human PS1 [306-334] in the loop region
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité