Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-beta synuclein Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Biosensis
R-1683-500
BSENR-1683-500EA 312 EUR InStock
BSENR-1683-500
Anti-beta synuclein Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Beta-synuclein is a soluble cytoplasmic protein associated with synaptic vesicles and a member of the synuclein family. Mutations in alpha-synuclein cause early onset Parkinson's disease. Expression of beta synuclein may modulate alpha-synuclein aggregation found in Parkinson's disease.

Confirmed by WB using soluble mouse and human brain extracts, reactivity for major product diminished by peptide absorption. Does not detect alpha-synuclein as tested with recombinant protein and does not react with Lewy bodies in human Dementia with Lewy Bodies or Parkinson's disease brain tissue sections.
Application Information:
WB and IHC. A dilution of 1:500 to 1:1,000 is recommended for Western blot. Beta-synuclein is a soluble protein of 134 amino acids and detected with 17 kDa mobility by western blotting. By IHC the antibody detects synaptic sites in human brain formaldehyde-treated frozen tissue. Biosensis recommends optimal dilutions/concentrations should be determined by the end user.

Type: Primary
Antigen: beta synuclein
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope: C-terminal domain
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité