Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Nicastrin, C-terminal domain Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Biosensis
R-1684-500
BSENR-1684-500EA 312 EUR InStock
BSENR-1684-500
Anti-Nicastrin, C-terminal domain Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Nicastrin, a type 1 membrane glycoprotein, is an essential component of the gamma secretase complex which is critical for the cleavage of the amyloid precursor protein and other membrane proteins. Nicastrin is widely expressed in different tissue types. This antibody detects all processed forms of Nicastrin.

Confirmed by WB using peptide absorption.
Application Information:
WB and IP. Suggested concentration of 3-10 ug/mL is recommended for WB. Human or mouse brain samples commonly prepared with reducing (50mM DTT), urea (2.3 M), SDS (1.5%) in 62.5 mM Tris-HCL pH 6.8 sample buffer (without boiling) heating to 50 C for 15 min. Unprocessed full length human Nicastrin is 709 amino acids, however this protein contains an N-terminal signal peptide which is considered to undergo cleavage during processing and transit to the cell plasma membrane, in addition the protein undergoes glycosylation to produce a glycoprotein of about 145 kDa apparent MW by SDS PAGE. Biosensis recommends that the optimal working dilution should be determined by the end user.

Type: Primary
Antigen: Nicastrin, C-terminal domain
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope: Human Nicastrin [691-709]
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité