Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Arg3.1 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Biosensis
R-173-500
BSENR-173-500EA 302 EUR InStock
BSENR-173-500
Anti-Arg3.1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Arc (also termed activity-regulated cytoskeleton-associated protein or Arg3.1), is an effector immediate early gene whose upregulation has been demonstrated during events of synaptic plasticity. Arg3.1 expression is detectable in neuronal cell bodies and dendrites in the brain regions including striatum and cortex hippocampus, hypothalamus, amygdala.

IHC. A concentration of of 2-4 µg/ml is recommended for this application. Biosensis recommends optimal dilutions/concentrations should be determined by the end user. Other applications and other species have not been tested.
Application Information:
IHC. A concentration of of 2-4 µg/ml is recommended for this application. Biosensis recommends optimal dilutions/concentrations should be determined by the end user.

Type: Primary
Antigen: Arg3.1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope: C terminal of Human Arg3.1 protein
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Rat, Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité