Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-NT3 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Biosensis
R-175-20
BSENR-175-20EA 236 EUR InStock
BSENR-175-20
Anti-NT3 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
NT3 is a member of the neurotrophin family, that controls survival and differentiation of visceral and proprioceptive sensory neurons. NT3 is closely related to both NGF and BDNF. It may be involved in the maintenance of the adult nervous system, and may affect development of neurons in the embryo when it is expressed in human placenta. NT3-deficient mice generated by gene targeting display sevvere movement defects of the limbs. The mature peptide of this protein is identical in all mammals examined including human, pig, rat and mouse. SUBCELLULAR LOCATION: Secreted protein. TISSUE SPECIFICITY: Brain and peripheral tissues. SIMILARITY: Belongs to the NGF-beta family.

A cross reactivity of less than 0.1% to mouse NGF, recombinant human BDNF and NT4/5 has been shown by dot blot.
Application Information:
IHC, ELISA, WB, inhibition of biological activity. A concentration of 1-10 µg/ml is recommended for IHC, ELISA, WB and inhibition of biological activity in vitro; 2-10 µg/ml (ED50) for in vivo use. Biosensis recommends optimal dilutions/concentrations should be determined by the end user.

Type: Primary
Antigen: NT3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope: aa: 139-149), Mouse and rat NT3 protein
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Rat, Chicken, Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité