Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-LAMA1, LAMB1, LAMC1 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Biosensis
R-1808-100
BSENR-1808-100EA 302 EUR InStock
BSENR-1808-100
Anti-LAMA1, LAMB1, LAMC1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Binding to cells via a high affinity receptor, laminin is thought to mediate the attachment, migration and organisation of cells into tissues during embryonic development by interacting with other extracellular matrix components. Ref: uniprot.org. This antibody recognizes laminin isotypes alpha-1 (440 kDa), beta-1 (220 kDa) and gamma-1 (220 kDa). It also binds laminin binding protein at 120 kDa which always co-expresses with laminin.

Western blotting (1:1,000-1:5,000) and Immunohistochemistry (1:1,000-1:5,000). Biosensis recommends optimal dilutions/concentrations should be determined by the end user.

Type: Primary
Antigen: LAMA1, LAMB1, LAMC1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité