Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-MECP2 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Biosensis
R-1810-100
BSENR-1810-100EA 312 EUR InStock
BSENR-1810-100
Anti-MECP2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Chromosomal protein that binds to methylated DNA. It can bind specifically to a single methyl-CpG pair. It is not influenced by sequences flanking the methyl-CpGs. Mediates transcriptional repression through interaction with histone deacetylase and the corepressor SIN3A. Binds both 5-methylcytosine (5mC) and 5-hydroxymethylcytosine (5hmC)-containing DNA, with a preference for 5-methylcytosine (5mC). Ref: uniprot.org

  • Western blotting (1:1,000-1:5,000) and Immunohistochemistry (1:1,000) Biosensis recommends optimal dilutions/concentrations should be determined by the end user.

Type: Primary
Antigen: MECP2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité