Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-beta NGF Sheep Polyclonal Antibody

Fournisseur: Biosensis
S-052-500
BSENS-052-500EA 312 EUR InStock
BSENS-052-500
Anti-beta NGF Sheep Polyclonal Antibody
Anticorps
FUNCTION: Nerve growth factor is important for the development and maintenance of the sympathetic and sensory nervous systems. It stimulates division and differentiation of sympathetic and embryonic sensory neurons. SUBUNIT: Homodimer, associated by noncovalent forces. SUBCELLULAR LOCATION: Secreted protein. SIMILARITY: Belongs to the NGF-beta family.

A cross reactivity of less than 1% to recombinant human BDNF, NT3, NT4/5 by ELISA has been shown.
Application Information:
IHC, 1-site ELISA, WB, immunoblot, inhibition of biological activity. A concentration of 1-3 µg/ml is recommended for IHC, western blot and immunoblot, ELISA, inhibition of biological activity in vitro. Use neat for in vivo studies at 2-10 µg/ml (ED50). This antiserum completely inhibits neuronal survival and the outgrowth actions of murine NGF in chicken DRG in vitro. Biosensis recommends optimal dilutions/concentrations should be determined by the end user.

Type: Primary
Antigen: beta NGF
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope: Multiple points of reactivity likely because of the polyclonal nature of the antibody
Host: Sheep
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse, Rat, Human, Avis

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité