Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-NT3 Sheep Polyclonal Antibody

Fournisseur: Biosensis
S-060-50
BSENS-060-50EA 302 EUR InStock
BSENS-060-50
Anti-NT3 Sheep Polyclonal Antibody
Anticorps
FUNCTION: Seems to promotes the survival of visceral and proprioceptive sensory neurons. SUBCELLULAR LOCATION: Secreted protein. TISSUE SPECIFICITY: Brain and peripheral tissues. SIMILARITY: Belongs to the NGF-beta family.

A cross reactivity of less than 0.1% to mouse NGF, recombinant human BDNF and NT4/5 has been shown by dot blot.
Application Information:
IHC, ELISA, WB, inhibition of biological activity. A concentration of 1-10 µg/ml is recommended for IHC, ELISA, WB and inhibition of biological activity in vitro; 2-10 µg/ml (ED50) for in vivo use. Biosensis recommends optimal dilutions/concentrations should be determined by the end user.

Type: Primary
Antigen: NT3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope: central region of NT3
Host: Sheep
Isotype: IgG
Reactivity: Rat, Chicken, Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité