Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-alpha synuclein Sheep Polyclonal Antibody

Fournisseur: Biosensis
S-075-50
BSENS-075-50EA 302 EUR InStock
BSENS-075-50
Anti-alpha synuclein Sheep Polyclonal Antibody
Anticorps
Alpha synuclein is an abundant 140 amino acid neuronal protein, expressed primarily at presynaptic terminals in the central nervous system. Alpha synuclein has been associated with several neurodegenerative diseases. A point mutation in the gene coding for the alpha-synuclein protein was the first discovery linking this protein to a rare familial form of Parkinson's disease (PD). Subsequently, other mutations in the alpha-synuclein gene have been identified in familial PD. The aggregated proteinaceous inclusions called Lewy bodies found in PD and cortical Lewy body dementia (LBD) were discovered to be predominantly alpha-synuclein. Aberrant aggregation of alpha-synuclein has been detected in an increasing number of neurodegenerative diseases, collectively known as synucleopathies. Alpha-synuclein exists physiologically in both soluble and membrane-bound states, in unstructured and alpha-helical conformations, respectively. The physiological function of alpha-synuclein appears to require its translocation between these subcellular compartments and interconversion between the 2 conformations. Abnormal processing of alpha-synuclein is predicted to lead to pathological changes in its binding properties and function.

This antiserum specifically detects alpha synuclein.
Application Information:
IHC, WB, ELISA. Recommended to be used at a concentration of 1 µg/ml for immunohistochemistry (Paraffin sections); 0.5 µg/ml for WB and immunoblot. Biosensis recommends optimal dilutions/concentrations should be determined by the end user.

Type: Primary
Antigen: alpha synuclein
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope: aa: 116-131
Host: Sheep
Isotype: IgG
Reactivity: Rat, Human, Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité