Trapezium broom with lock system
Fournisseur: BASAN
0773000
BSNC0773000EA 36.5 EUR InStock
BSNC0773000
Trapezium broom with lock system
Balais
Trapeze broom with lock system is made up of polypropylene, it is laminated with rubber sole to fit all the rough edges of the floor for effective cleaning.
  • Interchangeable round pellets, for holding gauzes
  • Universal joint allows the use of any handle from 20 to 24 mm
  • Articulation lock ensures cleaning of walls and ceilings more comfortable
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité