Pincettes de précision, Erem®
Fournisseur: BASAN
2ASARU
BSNC2ASARUEA 91.8 EUR InStock
BSNC2ASARU
Pincettes de précision, Erem®
Pinces
En acier inoxydable. Ces pinces sont parfaites pour les applications de préhension standard et les travaux d'assemblage sur cartes à circuits imprimés.
  • Antirouille, non réfléchissantes, résistantes à la chaleur et aux acides
  • Pointes robustes avec revêtement : pour le maintien non collant des pièces auto-adhésives
  • Anti-magnétique
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité