Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

PROTEXIS™ Surgical Gloves, Latex

Fournisseur: BASAN
2D72NS60X
BSNC2D72NS60XEA 197 EUR InStock
BSNC2D72NS60X
PROTEXIS™ Surgical Gloves, Latex
Gants
Sterile versatile gloves, nitrile coated to be used in a wide variety of surgical environments.

  • Interlocking, beaded cuff design helps to prevent roll-down
  • Stress at 500% elongation (modulus) of maximum 5,5 Mpa⁵
  • Puncture resistance (cuff) of minimum 5N⁸
  • Freedom from holes⁶: 0,65 AQL⁵
  • Protein content less than 50 μg/dm²

Brown-tint blends with the wearer's skin for protection that is unobtrusive and less noticeable.

Proprietary hand mold with an independent thumb design allows for an anatomical fit and natural movement.

Certifications: Tested in accordance with ASTM D 6124.

Attention: This product contains natural rubber latex which may cause allergic reactions.

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité