Pincette CMS, Erem®
Fournisseur: BASAN
40SA
BSNC40SAEA 58.3 EUR InStock
BSNC40SA
Pincette CMS, Erem®
Pinces
En acier inoxydable. Ces pincettes sont idéales pour la manipulation et la préhension de fils et composants ronds.
  • Surface étanche, anti-rouille et résistant à la chaleur
  • Anti-magnétique
  • Avec embouts arrondis pour éviter d'endommager les cartes à circuits imprimés
  • Appuie-doigts dentelé pour une meilleure préhension
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité