Pincettes de précision, Erem®
Fournisseur: BASAN
7SA
BSNC7SAEA 86.8 EUR InStock
BSNC7SA
Pincettes de précision, Erem®
Pinces
En acier inoxydable.
  • Incurvées pour une manipulation aisée dans des espaces confinés
  • Anti-magnétique
  • Pointes très fines, idéales pour la micro-électronique
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité