Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-IgA Goat Polyclonal Antibody (CF™ 594)

Fournisseur: Biotium
20429-1MG
BTIU20429-1MGEA 306 EUR InStock
BTIU20429-1MG
Anti-IgA Goat Polyclonal Antibody (CF™ 594)
Anticorps
Goat anti-human IgA reacts specifically with IgA heavy chains (α chains) and not with immunoglobulin light chains. To minimize crossreactivity, it has been adsorbed human IgG prior to conjugation. This conjugate is labeled with CF™594 dye. CF™ dyes offer advantages in brightness, photostability, and specificity compared to other fluorescent dyes. Deep-red fluorescent CF™594 (Ex/Em 593/614 nm) is spectrally similar to Alexa Fluor® 594 and Texas Red® dye but yields much brighter protein conjugate, and has excellent photostability.

Alexa Fluor® and Texas Red® are registered trademarks of Thermo Fisher Scientific.

Type: Secondary
Antigen: IgA
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: CF594
Epitope:
Host: Goat
Isotype:
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité