Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Rabbit IgG Chicken Polyclonal Antibody (CF®583R)

Fournisseur: Biotium

20891-500ULEA 207 EUR InStock
20891-500UL 20891-50UL
Anti-Rabbit IgG Chicken Polyclonal Antibody (CF®583R)
Anticorps
This is a chicken anti-rabbit IgG (H L) secondary antibody labeled with superior CF® Dyes. CF® Dyes offer exceptional brightness and photostability.

Type: Secondary
Antigen: Rabbit IgG
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: CF®583R
Epitope:
Host: Chicken
Isotype: IgG2a (H+L)
Reactivity: Rabbit

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité