Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti- Llama Polyclonal Antibody (CF®583R)

Fournisseur: Biotium

20909-500ULEA 218 EUR InStock
20909-500UL 20909-50UL
Anti- Llama Polyclonal Antibody (CF®583R)
Anticorps
Llama anti-rabbit IgG (H L) secondary antibody labeled with our superior CF® Dyes.

  • Available in 6 bright and photostable CF® Dyes
  • Suitable for western, immunofluorescence, and immunohistology in FFPE tissues
  • HRP or DNP conjugates: add 1 ml distilled water
  • CF® Dye and biotin conjugates: add 0.5 ml distilled water

Add the indicated volume of water directly to the vial containing the lyophilized antibody and mix gently to dissolve. Store reconstituted antibody at -20°C and protect from light. Aliquot to avoid repeated freeze/thaw cycles. Alternatively, an equal volume of glycerol can be mixed with the reconstituted antibody so that it will remain liquid at -20°C.

Note: Storage of the antibody for more than a day at final working dilution is not recommended.

Type: Secondary
Antigen: IgG
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: CF®583R
Epitope:
Host: Llama
Isotype:
Reactivity: Rabbit

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité