Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Mouse IgG Goat Polyclonal Antibody (CF®583R)

Fournisseur: Biotium

20914-50ULEA 103 EUR InStock
20914-50UL 20914-250UL
Anti-Mouse IgG Goat Polyclonal Antibody (CF®583R)
Anticorps
This is a goat anti-mouse IgG (H+L), F(ab’)2 fragment secondary antibody labeled with our superior CF® Dyes and other labels.

  • Available in 14 bright and photostable CF® Dyes, and HRP
  • Biotin, APC, and R-PE conjugates also available
  • Suitable for western, immunofluorescence, and immunohistology in FFPE tissues

Conjugates of blue fluorescent dyes like CF®350 are not recommended for detecting low abundance targets, because blue dyes have lower fluorescence and can give higher non-specific background than other dye colours.

Type: Secondary
Antigen: Mouse IgG
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: CF®583R
Epitope:
Host: Goat
Isotype: IgG (H+L)
Reactivity: Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité